주요 문서
ENA061488297
Enamine
2-bromo-4,5-dimethoxybenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.14
MDL number:
mp
235-236
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO4S/c1-13-6-3-5(9)8(15(10,11)12)4-7(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
MAXXFLICJJJSKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13686
Melting Point
235-236
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13686
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)