주요 문서
ENA053247148
Enamine
(4-ethylphenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.3
MDL number:
Iupac Name
(4-ethylphenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H16FN/c1-2-11-6-8-12(9-7-11)15(17)13-4-3-5-14(16)10-13/h3-10,15H,2,17H2,1H3
InChI key
XSLJZWFJXPANEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13068
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13068
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)