주요 문서
ENA053246247
Enamine
1-{[(4-methylphenyl)carbamoyl]methyl}cyclopentane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.32
MDL number:
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(4-toluidino)ethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-11-4-6-12(7-5-11)16-13(17)10-15(14(18)19)8-2-3-9-15/h4-7H,2-3,8-10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
ZZWGUDYANPFSHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)