주요 문서
ENA053246197
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.27
MDL number:
mp
215-218
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)12-7-6-11-10(12)14/h2-7H,1H3,(H,11,14)
InChI key
LIEBCNQPMNARMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Melting Point
215-218
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)