주요 문서
ENA048304395
Enamine
2-[(3-cyano-4,5,6-trimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.29
MDL number:
mp
175-177
Iupac Name
[(3-cyano-4,5,6-trimethyl-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-6-7(2)9(4-12)11(13-8(6)3)16-5-10(14)15/h5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
QPCNBFPZOZJIHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Melting Point
175-177
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)