주요 문서
ENA048304273
Enamine
2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfanyl]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.33
MDL number:
Iupac Name
2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfanyl]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c1-9-5-6-11(8-10(9)2)18-13-12(14(16)17)4-3-7-15-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
CRLOVVXMPXCXPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11915
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11915
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)