주요 문서
ENA048303953
Enamine
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.68
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-4-15-11-9(12)5-8(7-13)6-10(11)14-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZBXJCSOGXRWPJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)