주요 문서
ENA048303914
Enamine
4-[(butan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.31
MDL number:
Iupac Name
4-[(sec-butylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-3-8(2)12-17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
WANWYPLZKGZMTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)