주요 문서
ENA048303522
Enamine
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.73
MDL number:
Iupac Name
N-[4-(chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO2/c1-13(2,3)12(17)15-10-6-4-9(5-7-10)11(16)8-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
JPRPQXWYQYKBOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11522
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11522
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)