주요 문서
ENA048303462
Enamine
2-chloro-N-{2-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethyl}acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-{2-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClF2NO2/c12-7-10(16)15-6-5-8-3-1-2-4-9(8)17-11(13)14/h1-4,11H,5-7H2,(H,15,16)
InChI key
KUPBXGGVEYGLDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11408
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11408
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)