주요 문서
ENA048303219
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.66
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-6-3-4-8(13(15)16)10(7(6)2)12-9(14)5-11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
IPBTWALANVJTNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)