주요 문서
ENA048303213
Enamine
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
InChI key
LSUOCGNVVCKCSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)