주요 문서
ENA040899091
Enamine
6-(4-chlorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine-4-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.79
MDL number:
Iupac Name
6-(4-chlorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C12H7ClN2S2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9-11(17-10)12(16)15-6-14-9/h1-6H,(H,14,15,16)
InChI key
ZTSXDJVKCHDFOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10827
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)