주요 문서
ENA040898988
Enamine
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.06
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2FN/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
UUGIXMDBIAKDBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)