주요 문서
ENA024296265
Enamine
4-carbamoyl-2-(2,4-dimethylbenzenesulfonamido)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.36
MDL number:
Iupac Name
N~2~-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]glutamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O5S/c1-8-3-5-11(9(2)7-8)21(19,20)15-10(13(17)18)4-6-12(14)16/h3,5,7,10,15H,4,6H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,17,18)
InChI key
XRCFYLHXXLSTTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10229
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)