주요 문서
ENA024296176
Enamine
1-(2,4-dimethylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.38
MDL number:
Iupac Name
1-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4S/c1-10-3-4-13(11(2)9-10)20(18,19)15-7-5-12(6-8-15)14(16)17/h3-4,9,12H,5-8H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
HXHCPNPCXHOMLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10140
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)