주요 문서
ENA024296047
Enamine
3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.74
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H10ClN3OS/c12-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(13)10(17-9)11(16)15-14/h1-5H,13-14H2,(H,15,16)
InChI key
MPDFAMPLLOPPNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10011
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10011
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)