주요 문서
ENA024295975
Enamine
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
mp
40-41
Iupac Name
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-2-12-9-3-5-10(6-4-9)13-7-11-8-14-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI key
RXBYVUJCNJKSEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09939
Melting Point
40-41
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)