주요 문서
ENA024295955
Enamine
6-amino-5-(dimethylamino)-1-propyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
6-amino-5-(dimethylamino)-1-propyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C9H16N4O2/c1-4-5-13-7(10)6(12(2)3)8(14)11-9(13)15/h4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14,15)
InChI key
QJECGUOHLNMSKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09919
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09919
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)