주요 문서
ENA024295879
Enamine
benzyl[(furan-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl(2-furyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-2-5-11(6-3-1)9-13-10-12-7-4-8-14-12/h1-8,13H,9-10H2
InChI key
WDTGNYDDCJERKR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09843
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)