주요 문서
ENA024295734
Enamine
2-({5-[3-(diethylsulfamoyl)phenyl]-4-(1-methoxypropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
442.56
MDL number:
Iupac Name
{[5-{3-[(diethylamino)sulfonyl]phenyl}-4-(2-methoxy-1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C18H26N4O5S2/c1-5-21(6-2)29(25,26)15-9-7-8-14(10-15)17-19-20-18(28-12-16(23)24)22(17)13(3)11-27-4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)
InChI key
HQRITDPLUROQQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09698
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09698
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)