주요 문서
ENA024295490
Enamine
N-methylnaphthalen-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.22
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
IJNQJQRKLLCLMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09454
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)