주요 문서
ENA024295479
Enamine
2-amino-N-(2-methylpropyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-isobutylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8(2)7-13-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
YQEQUCLTEZBFFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09443
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09443
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)