주요 문서
ENA024295219
Enamine
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.7
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15ClO3/c1-3-5-16-12-10(13)6-9(8-14)7-11(12)15-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QZBKKPVUZGCHTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)