주요 문서
ENA024294953
Enamine
3-amino-N,N-diethyl-4-[(2-hydroxyethyl)amino]benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.38
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N,N-diethyl-4-[(2-hydroxyethyl)amino]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H21N3O3S/c1-3-15(4-2)19(17,18)10-5-6-12(11(13)9-10)14-7-8-16/h5-6,9,14,16H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
InChI key
QBNMUCDJSWNRKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08914
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08914
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)