주요 문서
ENA024294621
Enamine
4-chloro-8,8-dioxo-8lambda6-thia-1,9-diazatricyclo[8.5.0.0,2,7]pentadeca-2,4,6,9-tetraene-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
328.78
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-8,9,10,11-tetrahydro-7H-azepino[2,1-c][1,2,4]benzothiadiazine-3-carboxylic acid 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O4S/c14-9-7-10-11(6-8(9)13(17)18)21(19,20)15-12-4-2-1-3-5-16(10)12/h4,6-7,15H,1-3,5H2,(H,17,18)
InChI key
GUBXJQDHFIVQSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)