주요 문서
ENA024294516
Enamine
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.71
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
WYGRWDASSJWJGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)