주요 문서
ENA024294510
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.68
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO/c1-8(12)11(15)14-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
WOWKFKLKYPRKOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)