주요 문서
ENA024293988
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-3-15-8-5-4-7(10(13)12-11)6-9(8)14-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
WMRPRLXZKUZZQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)