주요 문서
ENA024293960
Enamine
3-(phenylamino)-1lambda6-thiolane-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.28
MDL number:
mp
114-115
Iupac Name
N-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c12-14(13)7-6-10(8-14)11-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI key
BGIRRCNOGXPKCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07920
Melting Point
114-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07920
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)