주요 문서
ENA018110428
Enamine
3-chloro-11-methyl-5-[(morpholin-4-yl)methyl]-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),3,5-tetraene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
337.87
MDL number:
mp
55-56
Iupac Name
4-chloro-7-methyl-2-(4-morpholinylmethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H20ClN3OS/c1-10-2-3-11-12(8-10)22-16-14(11)15(17)18-13(19-16)9-20-4-6-21-7-5-20/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
XRQIROWKGMTAMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07409
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07409
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)