주요 문서
ENA018110183
Enamine
1-[(5-methylthiophen-2-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.38
MDL number:
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-thienyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S2/c1-8-4-5-10(17-8)18(15,16)12-6-2-3-9(7-12)11(13)14/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QKLAHLXSXCSXCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)