주요 문서
ENA018109415
Enamine
6-chloro-N-ethyl-N-phenylpyridine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.78
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-N-ethyl-N-phenyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O2S/c1-2-16(11-6-4-3-5-7-11)19(17,18)12-8-9-13(14)15-10-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
HWBNYAVEICJOTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06271
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06271
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)