주요 문서
ENA018109390
Enamine
2-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
MDL number:
mp
155-160
Iupac Name
(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-7(12)8-3-4-9(10(5-8)15-2)16-6-11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
WVXLLHWEQSZBLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242
Melting Point
155-160
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)