주요 문서
ENA018109359
Enamine
2-{naphtho[2,1-b]furan-1-yl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
mp
171-172
Iupac Name
naphtho[2,1-b]furan-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C14H10O3/c15-13(16)7-10-8-17-12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)14(10)12/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
InChI key
XPQWIAKMWGZBAN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205
Melting Point
171-172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)