주요 문서
ENA018108641
Enamine
3-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
mp
41-42
Iupac Name
3-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-7-15-11-6-5-10(9-13)8-12(11)14-4-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
ZOHLMEIZTKTCMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05349
Melting Point
41-42
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05349
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)