주요 문서
ENA018108554
Enamine
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrophthalazine-1-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.27
MDL number:
Iupac Name
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydro-1-phthalazinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H14N4O2/c1-2-7-16-12(18)9-6-4-3-5-8(9)10(15-16)11(17)14-13/h3-6H,2,7,13H2,1H3,(H,14,17)
InChI key
DQTXLPWUPHPJBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)