주요 문서
ENA018108546
Enamine
4-ethyl-11-methyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.41
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-7-methyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C13H16N2OS2/c1-3-15-12(16)10-8-5-4-7(2)6-9(8)18-11(10)14-13(15)17/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,14,17)
InChI key
YTCZAJJHRLAXEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)