주요 문서
ENA018107754
Enamine
1,3-bis(2-methylpiperidin-1-yl)propane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.38
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1-[3-(2-methyl-1-piperidinyl)-3-oxopropanoyl]piperidine
Inchi Code
1S/C15H26N2O2/c1-12-7-3-5-9-16(12)14(18)11-15(19)17-10-6-4-8-13(17)2/h12-13H,3-11H2,1-2H3
InChI key
CKRRKRDDZGUIGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04328
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04328
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)