주요 문서
ENA018107602
Enamine
2-[(2-{[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]oxy}-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
350.48
MDL number:
Iupac Name
2-({2-[(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy]-2-oxoethyl}sulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H26O4S/c1-12(2)14-9-8-13(3)10-16(14)23-18(20)11-24-17-7-5-4-6-15(17)19(21)22/h4-7,12-14,16H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI key
GZPWQYNLYYAAGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)