주요 문서
ENA018107341
Enamine
3-benzyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.31
MDL number:
Iupac Name
3-benzyl-4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H14N4O2/c17-18-15(21)14-12-8-4-5-9-13(12)16(22)20(19-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,17H2,(H,18,21)
InChI key
NFOVJZOSPCNZRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03854
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03854
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)