주요 문서
ENA018107139
Enamine
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
Iupac Name
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-6-9(13)12-11/h1-4H,6,11H2,(H,12,13)
InChI key
FTDADGZSZWFRFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03630
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)