주요 문서
ENA018105847
Enamine
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
344.41
MDL number:
Iupac Name
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H14F2N2O2S2/c1-9-2-3-10(17)8-13(9)22(19,20)18-11-4-6-12(7-5-11)21-14(15)16/h2-8,14,18H,17H2,1H3
InChI key
NBDUVVLULMBYNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)