주요 문서
ENA018105652
Enamine
2-bromo-N-{4-[(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)sulfamoyl]phenyl}hexanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
455.38
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-(4-{[(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)amino]sulfonyl}phenyl)hexanamide
Inchi Code
1S/C18H23BrN4O3S/c1-4-5-6-16(19)18(24)22-14-7-9-15(10-8-14)27(25,26)23-17-11-12(2)20-13(3)21-17/h7-11,16H,4-6H2,1-3H3,(H,22,24)(H,20,21,23)
InChI key
VAVVIAOWQRDAPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01898
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01898