주요 문서
ENA018105411
Enamine
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-11-6-2-5-9-7(10)3-4-8/h2-3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
QWNFSBIGAWBUTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)