주요 문서
ENA018105313
Enamine
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
mp
55-56
Iupac Name
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-2-12-7-3-6-10-8(11)4-5-9/h2-4,6-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
CYXWZTKRUQZGBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)