주요 문서
ENA018104894
Enamine
(2E)-3-{2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.63
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-(2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-10-7(4-5-9(14)15)13-6-2-1-3-8(13)12-10/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI key
CPOFUPGJZDFDDC-SNAWJCMRSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00828
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00828
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)