주요 문서
ENA018104527
Enamine
4-(3,4-dichlorobenzenesulfonamido)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
346.19
MDL number:
Iupac Name
4-{[(3,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9Cl2NO4S/c14-11-6-5-10(7-12(11)15)21(19,20)16-9-3-1-8(2-4-9)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
InChI key
UMXULSULDRDBOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00432
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00432
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)