주요 문서
ENA018104271
Enamine
2-[(3,4-diethoxyphenyl)formamido]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.28
MDL number:
Iupac Name
[(3,4-diethoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5/c1-3-18-10-6-5-9(7-11(10)19-4-2)13(17)14-8-12(15)16/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
BLZLYGKTIGLOOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00175
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)