주요 문서
CO1H9538BE8C
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.09
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-10-4-7(9)6(3)11-8/h4-5H,1-3H3
InChI key
VAWAMISTAORKHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)